Przejdź do
M0135
Myristoyl-DL-carnitine chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C21H42NO4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
408.02
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(CC(O)=O)C[N](C)(C)C
InChI
1S/C21H42NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h19H,5-18H2,1-4H3,(H,23,24);1H
InChI key
CDEZWHYFAXNHSK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lawrence C Johnson et al.
Clinical science (London, England : 1979), 132(16), 1765-1777 (2018-06-20)
Advancing age is associated with impairments in numerous physiological systems, leading to an increased risk of chronic disease and disability, and reduced healthspan (the period of high functioning healthy life). The plasma metabolome is thought to reflect changes in the
Arif Yurdagul et al.
Cell metabolism, 31(3), 518-533 (2020-02-01)
Continual efferocytic clearance of apoptotic cells (ACs) by macrophages prevents necrosis and promotes injury resolution. How continual efferocytosis is promoted is not clear. Here, we show that the process is optimized by linking the metabolism of engulfed cargo from initial