Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
Informacje o tej pozycji
416,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
mean particle size
0.6 μm
General description
Polystyrene microparticles are anionic-stabilizedcolloidal particles. These microparticles are synthesized by the polymerizationof styrene under conditions that produce coalescent bead formation. Polystyrenelatex beads have a wide range of applications including phagocytosis experiments,antibody-mediated agglutination diagnostics, electron microscopy, and cellcounter calibration.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mean particle size 0.6 μm | mean particle size 1.0 μm | mean particle size 2.0 μm | mean particle size 0.05 μm |
| composition Solids, 10% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.5% | composition Solids, 2.4% |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Joanna Koziel et al.
PloS one, 4(4), e5210-e5210 (2009-04-22)
It is becoming increasingly apparent that Staphylococcus aureus are able to survive engulfment by macrophages, and that the intracellular environment of these host cells, which is essential to innate host defenses against invading microorganisms, may in fact provide a refuge
Je-Wen Liou et al.
PloS one, 6(5), e19982-e19982 (2011-05-19)
Recent research shows that visible-light responsive photocatalysts have potential usage in antimicrobial applications. However, the dynamic changes in the damage to photocatalyzed bacteria remain unclear. Facilitated by atomic force microscopy, this study analyzes the visible-light driven photocatalyst-mediated damage of Escherichia
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| LB6-1ML | 04061838108241 |