Przejdź do
L9773
Luteinizing Hormone from equine pituitary
pkg of ~15 units/vial
Synonim(y):
ICSH, LH, PLH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
232-661-8
MDL number:
Biological source:
equine
Form:
powder
Produkt L9773 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
equine
Quality Segment
form
powder
packaging
pkg of ~15 units/vial
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Application
Luteinizing hormone (LH) has been used to study effect of LH on the development of preantral follicles for nuclear maturation of ovine oocytes and as an endocrine signal to study circadian phase in the ovary.
Biochem/physiol Actions
Induces ovulation, spermatogenesis, and synthesis of sex steroids.
Two chain glycoprotein hormone, the α-chain is not active, biological specificity is attributed to the β-chain; induces ovulation, spermatogenesis, and synthesis of sex steroids.
Packaging
Package size based on NIH standard LH-S1 using the rat Leydig cell assay
Preparation Note
One NIH LH-S1 unit = approx. 2,000 I.U.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)