Merck
L8250
DL-Leucinamide hydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.65
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
SMILES string
Cl.CC(C)CC(N)C(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H2,8,9);1H
InChI key
VSPSRRBIXFUMOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-Leucinamide hydrochloride is a racemic mixture of D- and L- enantiomers of leucinamide. Leucinamide is an amide derivative of leucine found at the C-terminal of various peptides such as the PAR-2 activating peptide SLIGRL-NH(2).
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)