Przejdź do
L6006
Leu-Pro trifluoroacetate salt
powder
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O3 · C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.31
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O3.C2HF3O2/c1-7(2)6-8(12)10(14)13-5-3-4-9(13)11(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7-9H,3-6,12H2,1-2H3,(H,15,16);(H,6,7)/t8-,9-;/m0./s1
InChI key
AUVSSRGHMVVWPD-OZZZDHQUSA-N
Biochem/physiol Actions
L-leucyl-L-proline (Leu-Pro) and its retro variant Pro-Leu may be used along with other proline dipeptides to study imprinting and chemotaxis in tetrahymena.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L6006-250MG04061832888804
L6006-25MG04061832888811