Przejdź do
L5876
D-Lysine monohydrochloride
≥98% (TLC)
Synonim(y):
(R)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.65
EC Number:
230-691-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4356907
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
266 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m1./s1
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-NUBCRITNSA-N
Application
D-Lysine is used as a component of a wide array of polymers (poly-D-lysine), surfactants and biofilms to confer a positive (cationic) charge.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L5876-25G04061832726113
L5876-5G04061833958476