Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1530,00 zł
Nazwa produktu
Lycorine hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Level
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
210-212 °C
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.O[C@H]1C=C2CCN3Cc4cc5OCOc5cc4[C@H]([C@@H]1O)[C@@H]23
InChI
1S/C16H17NO4.ClH/c18-11-3-8-1-2-17-6-9-4-12-13(21-7-20-12)5-10(9)14(15(8)17)16(11)19;/h3-5,11,14-16,18-19H,1-2,6-7H2;1H/t11-,14-,15+,16+;/m0./s1
InChI key
VUVNTYCHKZBOMV-NVJKKXITSA-N
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (titration) | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form - |
| solubility ethanol: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility ethanol: 10 mg/mL, DMSO: <14.5 mg/mL, H2O: 50 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| mp 210-212 °C | mp - | mp 67-71 °C | mp 196-198 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L5139-20MG | 04061833957905 |