Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5000,00 zł | |
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
504,00 zł
biological source
egg yolk
Quality Segment
description
zwitterionic
type
Type I
assay
≥99%
form
powder
color
white
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
- as a surfactant
- as a media supplement and in Staphylococcus aureus inhibition assay in dermatitis
- as a demyelinating agent for nerve
- as a component in sperm nuclei preparation buffer
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form - | form solution |
| assay ≥99% | assay - | assay - | assay ≥99% |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| description zwitterionic | description - | description - | description - |
| biological source egg yolk | biological source - | biological source - | biological source egg yolk |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L4129-1G | 04061833957257 |
| L4129-100MG | 04061833957240 |
| L4129-500MG | 04061833957271 |
| L4129-25MG | 04061833957264 |