Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4070,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 790,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
biological source
human milk
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
powder
mol wt
82.4 kDa
Iron content
0.15-1.0%
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
phosphate buffer: 10 mg/mL at 25 °C (0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4)
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)N)C)CC(=O)O
InChI
1S/C35H53N9O12/c1-16(2)27(43-33(53)23(14-26(47)48)41-25(46)15-38-29(49)18(5)39-31(51)21(36)13-24(37)45)34(54)40-19(6)30(50)42-22(12-20-10-8-7-9-11-20)32(52)44-28(17(3)4)35(55)56/h7-11,16-19,21-23,27-28H,12-15,36H2,1-6H3,(H2,37,45)(H,38,49)(H,39,51)(H,40,54)(H,41,46)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,52)(H,47,48)(H,55,56)/t18-,19-,21-,22-,23-,27-,28-/m0/s1
InChI key
QCBUWCQOKPLTDZ-PKRULZLPSA-N
Gene Information
human ... LTF(4057)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) - | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| biological source human milk | biological source human milk | biological source human milk | biological source human |
| assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ~80% (GE) | assay ≥85% (SDS-PAGE) | assay ≥70% protein basis (Bradford), ≥90% (SDS-PAGE) |
| mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt 82.4 kDa | mol wt - |
| form powder | form solid | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactoferrin from human milk
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L3770-100MG | 04061833952344 |
| L3770-25MG | 04061833952351 |
| L3770-5MG | 04061833263297 |