Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 305,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122107
Material:
clear polystyrene , colorless wells
Size:
96 wells
Sterility:
non-sterile
Binding type:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Feature:
lid
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear polystyrene , colorless wells
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
case of 100
manufacturer/tradename
Greiner 656101
size
96 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
General description
Corner notches for proper orientation. Robotics friendly full- and Lo-profile skirt options. RNase and DNase free.
Microplate Lid, Non-Sterile, Single Position, High Profile, without Condensation Rings
Application
Non-Sterile Lid for Polystyrene MicroPlates, DNAse/RNAse, Human DNA and Pyrogen free.
Features and Benefits
- Greiner multiwell plate lids are made of polystyrene.
- Corner notches for proper orientation.
- Robotics-friendly full- and Lo-profile skirt options.
- Free of detectable RNase and DNase.
Other Notes
Length: 127,5 mm; width: 85 mm; curvature +/- 300 μM. Lid height 9 mm.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type non-treated surface | binding type - |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility non-sterile | sterility sterile |
| material clear polystyrene , colorless wells | material colorless wells, polystyrene | material colorless wells, polystyrene | material - |
| manufacturer/tradename Greiner 656101 | manufacturer/tradename Greiner 656161 | manufacturer/tradename Greiner 656170 | manufacturer/tradename Greiner 656171 |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 well |
| packaging case of 100 | packaging case of 100 | packaging case of 100 | packaging case of 100 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L3411-100EA | 04061834227069 |