Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2190,00 zł 1861,50 zł |
200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł 2456,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1861,50 zł
Cena katalogowa2190,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~500 kDa
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using rat NRK cells, western blot: 1-2 μg/mL using whole extract of human U87 cells, western blot: 2-4 μg/mL using whole extract of mouse C2C12 cells
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRP1(4035)
mouse ... Lrp1(16971)
rat ... Lrp1(299858)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information human ... LRP1(4035) | Gene Information human ... LRP8(7804) |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?