Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 942,00 zł 800,70 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
800,70 zł
Cena katalogowa942,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light, under inert gas
color
off-white
mp
127-128 °C (lit.)
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCc1c(O)c(ccc1OCCCOc2ccc(OCC(O)=O)cc2)C(C)=O
InChI
1S/C22H26O7/c1-3-5-19-20(11-10-18(15(2)23)22(19)26)28-13-4-12-27-16-6-8-17(9-7-16)29-14-21(24)25/h6-11,26H,3-5,12-14H2,1-2H3,(H,24,25)
InChI key
HBBVCKCCQCQCTJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARD(5467)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition protect from light, under inert gas | storage condition OK to freeze, protect from light | storage condition - | storage condition - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility 1 M NaOH: 40 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 25 mg/mL, clear |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L2167-25MG | 04061833949887 |
| L2167-5MG | 04061832954523 |