Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2230,00 zł
Nazwa produktu
[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ≥65%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]O[H].CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4cnc[nH]4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C56H77N17O13.C2H4O2.H2O/c1-29(2)20-39(50(81)67-38(10-6-18-61-56(58)59)55(86)73-19-7-11-44(73)54(85)63-26-45(57)76)68-47(78)30(3)65-49(80)40(21-31-12-14-34(75)15-13-31)69-53(84)43(27-74)72-51(82)41(22-32-24-62-36-9-5-4-8-35(32)36)70-52(83)42(23-33-25-60-28-64-33)71-48(79)37-16-17-46(77)66-37;1-2(3)4;/h4-5,8-9,12-15,24-25,28-30,37-44,62,74-75H,6-7,10-11,16-23,26-27H2,1-3H3,(H2,57,76)(H,60,64)(H,63,85)(H,65,80)(H,66,77)(H,67,81)(H,68,78)(H,69,84)(H,70,83)(H,71,79)(H,72,82)(H4,58,59,61);1H3,(H,3,4);1H2/t30-,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44+;;/m1../s1
InChI key
KGUIXKYKIZMKMT-JGUOWLKQSA-N
Gene Information
human ... GNRH1(2796)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information human ... GNRH1(2796) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) | Gene Information human ... GNRH1(2796), GNRHR(2798) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide content, ≥65% | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| L1898-5MG | 04061832677125 |
![[D-Ala6]-LH-RH acetate salt hydrate ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/222/268/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421/640/0818f701-a831-440e-9dd2-5f851035c421.png)
![[D-Trp6]-LH-RH ≥97% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/321/602/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5/640/34cc2814-2f6f-4fc9-a266-835bfe27bcc5.png)