Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
259-351 nmol/min·mg
mol wt
~61 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PIM2(11040)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... PIM2(11040) | Gene Information human ... MAP2K2(5605) | Gene Information human ... CSK(1445) | Gene Information human ... PIM1(5292) |
| specific activity 259-351 nmol/min·mg | specific activity 190-258 nmol/min·mg | specific activity 361-489 nmol/min·mg | specific activity 269-363 nmol/min·mg |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| mol wt ~61 kDa | mol wt ~71 kDa | mol wt ~78 kDa | mol wt ~62 kDa |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?