Przejdź do
K1003
Ketoconazole
99.0-101.0% (EP, titration), meets EP testing specifications
Synonim(y):
(±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H28Cl2N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
531.43
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51101500
EC Number:
265-667-4
MDL number:
Produkt K1003 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications
description
Specific Optical Rotation (EP): (−0.10) ∼ +0.10 °
assay
99.0-101.0% (EP, titration)
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, fungi, yeast
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
General description
Chemical structure: imidazole
Application
CYP3A4 inhibitor
Ketoconazole is a broad spectrum antifungal agent used to treat candidiasis, chronic mucocutaneous candidiasis, oral thrush, candiduria, blastomycosis, coccidioidomycosis, histoplasmosis, chromomycosis, and paracoccidioidomycosis. It is used to identify p-glycoprotein/CYP3A-limited bioavailability in the monkey model[1], to study interleukin 1 mediated antitumor effects[2], and drug interactions in vivo[3]
Biochem/physiol Actions
Antifungal agent
Ketoconazole interacts with 14-α demethylase, a cytochrome P-450 enzyme that is necessary for the conversion of lanosterol to ergosterol. This interaction inhibits ergosterol synthesis and results in increased fungal cellular permeability. Other possible mechanisms of action are the inhibition of endogenous respiration, interaction with membrane phospholipids, inhibition of yeast transformation to mycelial forms, inhibition of purine uptake, and impairment of triglyceride and/or phospholipid biosynthesis. Ketoconazole inhibits the synthesis of thromboxane and sterols such as aldosterone, cortisol, and testosterone .
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ketoconazole
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
65277-42-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
K1003-100MG04061833867877