Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2COCOONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.12
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-816-3
Beilstein/REAXYS Number:
4239297
MDL number:
440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>98% (TLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
275 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CC(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI key
IXFAZKRLPPMQEO-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium 4-methyl-2-oxovalerate has been used for quantifying branched-chain keto acids from cell extracts by HPLC-fluorescence method.
Biochem/physiol Actions
α-Ketoisocaproic acid is a leucine metabolite that is known to induce insulin secretion from the βcells of pancreas. Enteral infusion of aα-Ketoisocaproate is found to ameliorate, endotoxemic condition. The resulting ketone bodies obtained from its conversion, might serve as an energy source. Accumulation of α-Ketoisocaproic acid is characterized in branched chain ketoaciduria, which is caused due to the lack of branched chain L-2-keto acid dehydrogenase activity.[1] α-Ketoisocaproic acid causes dissociation in the oxidative phosphorylation reaction and acts as a metabolic inhibitor of α-ketoglutarate dehydrogenase. Thus, leads to a defect in the mitochondrial homeostasis, observed in branched chain ketoaciduria.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder or crystals | form powder |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay >98% (TLC) | assay 95% | assay ~98% | assay ≥98% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 275 °C (dec.) (lit.) | mp 220-230 °C (dec.) (lit.) | mp 163-165 °C (lit.) | mp 204-206 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| K0629-1G | 04061833867822 |
| K0629-5G | 04061832469089 |