Przejdź do
I9905
Interleukin-2/Fc Chimera (non-lytic) from mouse
>98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, solution
Synonim(y):
IL-2:Fc (non-lytic)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2510,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Biological source:
mouse
Recombinant:
expressed in CHO cells
Assay:
>98% (SDS-PAGE)
Form:
solution
Mol wt:
94 kDa
Impurities:
endotoxin, tested
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
recombinant
expressed in CHO cells
assay
>98% (SDS-PAGE)
form
solution
mol wt
94 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
0.1 mg/mL
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Il2(16183)
Biochem/physiol Actions
IL-2 (interleukin-2) is a cytokine which is involved in the differentiation of T cell and natural killer (NK) cell, T cell memory, activation-induced lymphocyte cell death. The protein also has a role in regulatory T cell (Treg) development and homeostasis. It is linked with the risk of Grave′s disease, rheumatoid arthritis, celiac disease, multiple sclerosis, psoriasis, Crohn′s disease, ulcerative colitis and type-1 diabetes (T1D).[1]
Possesses the biological functions of the IL-2 moiety and a prolonged circulating half-life determined by the Fc domain.
Physical form
Solution in 0.2 μm filtered phosphate buffered saline, pH 7.4.
Analysis Note
The biological activity is measured in a cell proliferation assay using CTLL2 cells.
Other Notes
Dimeric fusion protein consisting of mouse IL-2 fused to mutant mouse IgG2a Fc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I9404C448311271164001
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in NS.1 cells
recombinant
expressed in NS.1 cells
recombinant
expressed in E. coli
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
>98% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
mouse
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
concentration
0.1 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
solution
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I9905-10UG04061833865842