Przejdź do
I7773
Nunc® inoculating loops
colorless, size 1 μL, sleeve of 50
Synonim(y):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops, Nunc 253287, sampling loop
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
620,00 zł
527,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41161502
527,00 zł
Cena katalogowa620,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polystyrene
sterility
sterile
packaging
sleeve of 50
manufacturer/tradename
Nunc 253287
size
1 μL
color
colorless
General description
Colour-coded Nunc® Disposable Loops and Needles are precision molded from nontoxic (USP Class VI) polystyrene material to provide a smooth loop surface. High quality plastics for use in biotechnology, pharmaceutical and research laboratories, as well as in the production of vaccines and diagnostic kits.
Features and Benefits
  • Radiation sterilized—no need for flame sterilization
  • Hydrophilic treatment during manufacturing process
  • Liquid adherence properties that prevent accidental discharge of droplets
  • Meet semi-quantitative standard for handling samples
Legal Information
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I7648I7523I8388
Inoculating Loop loop size 10 μL, color-coded yellow
I8388
Inoculating Loop
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
sleeve of 50
packaging
pkg of 600 (50 sleeves of 12 each)
packaging
sleeve of 50
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Nunc 253287
manufacturer/tradename
Nunc 254410
manufacturer/tradename
Nunc 251586
manufacturer/tradename
Simport L200-2A
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile; γ-irradiated
size
1 μL
size
1 μL
size
10 μL
size
-
color
colorless
color
colorless
color
blue
color
color-coded yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I7773-1000EA04061832961941