Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Manufacturer/tradename:
Bel-Art M18848-1102
Packaging:
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art M18848-1102
L
3 in.
capacity
1 L
top L × W
6 in. × 6 in.
General description
Jednoczęściowy rozszerzony PVC, oferujący odporność chemiczną (kwasy, aceton, chloroform itp.) oraz odporność termiczną na mokry lód, suchy lód i ciekły azot.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art M18848-1102 | manufacturer/tradename Corning 432115 | manufacturer/tradename Corning 432116 | manufacturer/tradename Corning 432117 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 | packaging pkg of 1 |
| L 3 in. | L - | L - | L - |
| capacity 1 L | capacity - | capacity - | capacity - |
| top L × W 6 in. × 6 in. | top L × W - | top L × W - | top L × W - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I7763-1EA | 04061826273852 |