Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 940,00 zł | |
| 0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
940,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
secondary antibodies
clone
GG-7, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:40,000
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
- to study the relationship between cell size, cell cycle and specific recombinant protein productivity
- in the label-free homogeneous assay to identify inhibitors of a4b7 integrin-mediated cell adhesion to mucosal addressin cell adhesion molecule (MadCAM)
- in enzyme-linked immunosorbent assay
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid | antibody form ascites fluid |
| technique(s) indirect ELISA: 1:40,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:3,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:20,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:2,000 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG1 | isotype IgG1 |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I6260-.5ML | 04061837517952 |
| I6260-.2ML | 04061837517945 |