Przejdź do
I5127
2′,3′-O-Isopropylideneuridine
≥99% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1377,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.27
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
206-647-7
MDL number:
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Storage temp.:
−20°C
1377,00 zł
Cena katalogowa1620,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C12H16N2O6/c1-12(2)19-8-6(5-15)18-10(9(8)20-12)14-4-3-7(16)13-11(14)17/h3-4,6,8-10,15H,5H2,1-2H3,(H,13,16,17)/t6-,8-,9-,10-/m1/s1
InChI key
GFDUSNQQMOENLR-PEBGCTIMSA-N
Application
2′,3′-O-Isopropylideneuridine is used in the chemical synthesis of N-benzoylated uridine derivatives and N3-substituted 2′,3′-O-isopropylideneuridines with central nervous system (CNS) depressant activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E9386D5782A1127
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
natural (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I5127-5G04061833857113
I5127-25G04061833048436