Przejdź do
I5036
Isocitrate Dehydrogenase 1 (NADP+) human
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥80 units/mg protein
Synonim(y):
IDH1, Isocitrate Dehydrogenase Cytoplasmic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥80 units/mg protein
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in E. coli
2990,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
specific activity
≥80 units/mg protein
mol wt
46,658 Da
storage temp.
−20°C
General description
Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) gene is located on human chromosome 2q33. IDH1 is present in the cytoplasm and peroxisomes. It is expressed at high levels in the mammalian liver. IDH1 consists of a C-terminal tripeptide peroxisome, that targets the signal one sequence.
Biochem/physiol Actions
Isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) help in the oxidative carboxylation of isocitrate to α-ketoglutarate, that results in the formation of reduced nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH). It participates in lipid metabolism and glucose sensing. Suppressing IDH1 in pancreatic islets affects the insulin secretion, induced by glucose and leads to increase in lactate production.
Physical form
Supplied as a lyophilized powder containing Tris-HCl pH 8.0, trehalose, ammonium sulfate and DTT
Other Notes
One unit corresponds to the amount of enzyme which converts 1.0 μmol DL-isocitrate to α-ketoglutarate per minute at pH 7.4 and 37 °C (NADP as cofactor).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2411SRP6103I1782
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
-
specific activity
≥80 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
≥0.05 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
form
solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
mol wt
46,658 Da
mol wt
47.6 kDa
mol wt
37.4 kDa (342 aa, 1-334 aa + CT His Tag)
mol wt
~55 kDa
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I5036-100UG04061833234723