Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
human (recombinant)
2510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human (recombinant)
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Podtyp przeciwciał IgG to najobficiej występujące w surowicy immunoglobuliny układu odpornościowego. Jest on wydzielany przez komórki B i znajduje się we krwi oraz płynach pozakomórkowych, zapewniając ochronę przed infekcjami wywołanymi przez bakterie, grzyby i wirusy. IgG matki jest przenoszona do płodu przez łożysko, co jest niezbędne do obrony immunologicznej noworodka przed infekcjami. IgG4 jest najmniej liczną podklasą IgG. Choroby ogólnoustrojowe związane z IgG4 obejmują autoimmunologiczne zapalenie trzustki, zwłóknienie śródpiersia i stwardnienie rozsiane.
Białko rekombinowane IgG4, λ jest uzyskiwane przez ekspresję biblioteki fagowej w ludzkiej linii komórkowej i oczyszczane przez chromatografię powinowactwa.
Białko rekombinowane IgG4, λ jest uzyskiwane przez ekspresję biblioteki fagowej w ludzkiej linii komórkowej i oczyszczane przez chromatografię powinowactwa.
Application
Oczyszczona IgG4, λ może być stosowana jako kalibrator immunoglobulin, antygen referencyjny, czynnik blokujący lub białko powlekające w różnych testach immunologicznych, w tym ELISA, wiązaniu immunologicznym dot blot, immunoblotingu Western, immunodyfuzji, immunoelektroforezie, hemaglutynacji i testach wiązania komórek. Oczyszczona IgG4, λ była stosowana jako kontrola izotypowa w cytometrii przepływowej komórek przewlekłej białaczki limfocytowej i chłoniaka z komórek płaszcza. Stosowano go również do lektynowego rezonansu plazmonów powierzchniowych i znakowania podklas IgG za pomocą cytometrii przepływowej w stężeniu 50 μg / ml.
Analysis Note
Czystość i tożsamość są określane za pomocą immunoelektroforezy, pośredniego testu ELISA i SDS-PAGE.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human (recombinant) | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I4765-1MG | 04061841103011 |