Przejdź do
I3880
4-(Iodoacetamido)salicylic acid
~98%, crystalline
Synonim(y):
4-(Iodoacetamido)-2-hydroxybenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8INO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.07
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~98%
form
crystalline
color
tan to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CI)cc1O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)