Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
biological source
goat
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) indirect ELISA: 1:15,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 4.0-7.0 mg/mL |
| conjugate unconjugated | conjugate phycoerythrin (R-PE) conjugate | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I3266-1ML | 04061833848999 |