Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4600,00 zł 3910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3910,00 zł
Cena katalogowa4600,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
33627.11, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human
technique(s)
capture ELISA: suitable, neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG1
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... IGFBP1(3484)
General description
Monoclonal Anti-Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) recognizes recombinant human IGFBP-1. No cross-reactivity is seen with recombinant human IGFBP-2, IGFBP-3, and IGFBP-4.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| clone 33627.11, monoclonal | clone 163, monoclonal | clone 182, monoclonal | clone 13, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| Gene Information human ... IGFBP1(3484) | Gene Information human ... IGFBP4(3487) | Gene Information human ... IGFBP4(3487) | Gene Information human ... IGFBP4(3487) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I2032-500UG | 04061832714431 |