Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3880,00 zł 3298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3298,00 zł
Cena katalogowa3880,00 złZaoszczędź 15%biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
37895, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, neutralization: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ifng(15978)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| clone 37895, monoclonal | clone 25718, monoclonal | clone polyclonal | clone G-23, monoclonal |
| Gene Information mouse ... Ifng(15978) | Gene Information human ... IFNG(3458) | Gene Information mouse ... Ifng(15978) | Gene Information human ... IFNG(3458) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity mouse, rat | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rat | biological source mouse | biological source goat | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| I1142-.5MG | 04061829671471 |