Przejdź do
I0889
Inoculating Loops, calibrated
loop diam. × L 1 μL × 70 mm
Synonim(y):
inoculating loop, inoculation loop, inoculation loops
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41161502
description
19 gauge platinum wire with 15% Iridium
packaging
pkg of 1 ea
loop diam. × L
1 μL × 70 mm
General description
Inoculating loops, calibrated allows an inoculum to be taken from a liquid by using surface tension, without the handle.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
I0889-1EA04061833451748