Przejdź do
I0659
Ingenol-3-angelate
≥98% (HPLC), amorphous
Synonim(y):
(1aR,2S,5R,5aS,6S,8aS,9R,10aR)-5,5a-Dihydroxy-4-(hydroxymethyl)-1,1,7,9-tetramethyl-11-oxo-1a,2,5,5a,6,9,10,10a-octahydro-1H-2,8a-methanocyclopenta[a]cyclpropa[e][10]annulen-6-yl (2Z)-2-methylbut-2-enoate, 3-Angeloylingenol, 3-Ingenyl angelate, I3A, Ingenol mebutate, PEP005
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H34O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.53
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
amorphous
color
clear
solubility
DMSO: >1 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1[C@@]2(C=C(C)[C@@H]3OC(/C(C)=C\C)=O)[C@]3(O)[C@H](O)C(CO)=C[C@@]1([H])[C@@](C4(C)C)([H])[C@@]4([H])C[C@H]2C
InChI
1S/C25H34O6/c1-7-12(2)22(29)31-21-13(3)10-24-14(4)8-17-18(23(17,5)6)16(20(24)28)9-15(11-26)19(27)25(21,24)30/h7,9-10,14,16-19,21,26-27,30H,8,11H2,1-6H3/b12-7-/t14-,16+,17-,18+,19-,21+,24+,25+/m1/s1
InChI key
VDJHFHXMUKFKET-WDUFCVPESA-N
Biochem/physiol Actions
Ingenol 3-Angelate is a diterpenoid ester isolated from Euphorbia peplus that induces rapid cell death with keratinocytes and some cancer cell lines. Ingenol 3-Angelate is a protein kinase C activator that displays potent antileukemic activity. Ingenol 3-Angelate (ingenol mebutate) is used for treatment of actinic keratosis.
Ingenol 3-Angelate is a protein kinase C activator.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongcheol Cho et al.
The Journal of biological chemistry, 290(37), 22759-22770 (2015-07-15)
Microtubule dynamics are important for axon growth during development as well as axon regeneration after injury. We have previously identified HDAC5 as an injury-regulated tubulin deacetylase that functions at the injury site to promote axon regeneration. However, the mechanisms involved