Przejdź do
I0635
4,4′-Isopropylidenediphenol
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, Bisphenol A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
201-245-8
Beilstein/REAXYS Number:
1107700
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
440.6 °F - closed cup
flash_point_c
227 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
80-05-7
CAS No.
80-05-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Séverine H Collet et al.
Toxicology and applied pharmacology, 284(3), 323-329 (2015-03-12)
The investigation of interspecies differences in bisphenol A (BPA) pharmacokinetics (PK) may be useful for translating findings from animal studies to humans, identifying major processes involved in BPA clearance mechanisms, and predicting BPA PK parameters in man. For the first
Chandrew Rajakumar et al.
Reproductive toxicology (Elmsford, N.Y.), 53, 39-44 (2015-03-19)
This study examined the effect of bisphenol A (BPA) on human placental gene expression using primary trophoblast cells as an in vitro model system. Trophoblast cells were isolated from human placentas at term, cultured and then exposed to environmentally relevant
Christopher Elam et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(5), 1512-1523 (2011-03-01)
Two screening protocols based on recursive partitioning and computational ligand docking methodologies, respectively, were employed for virtual screens of a compound library with 345,000 entries for novel inhibitors of the enzyme sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase (SERCA), a potential target for