Przejdź do
HT25A
Elastic Stain
Synonim(y):
Modified Verhoeff Van Gieson Elastic Stain Kit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
1880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solution
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Demonstration of elastic tissue is useful in cases of emphysema (atrophy of elastic tissue), arteriosclerosis (thinning and loss of elastic fibers), and various other vascular diseases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT20HT100A91C
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solution
form
solution
form
solution
form
-
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
Tylko elementy zestawu
Numer produktu
Opis
  • Ferric Chloride (kit only) 125 mL
  • Hematoxylin, Alcoholic (kit only) 2 x 200
  • Weigert's Iodine (kit only) 180 mL
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • Van Gieson Solution , for in vitro diagnostic use 250 mL
    Karta charakterystyki
signalword
Danger
target_organs
Eyes,Central nervous system, Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.9 °F - closed cup
flash_point_c
13.3 °C - closed cup
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What type of ferric chloride is used to prepare the 29% solution included in the Elastic Stain Kit  (HT25A)
    1 answer
    1. Histology textbooks and procedures for Elastic Stain never state whether the anhydrous or hexahydrate forms of ferric chloride are utilized. The HT25A kit is formulated with Ferric Choride hexahydrate.