Przejdź do
HS4429
Centrifuge Tube
tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
Synonim(y):
Centrifuge Container
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
black , conical bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Parameter:
9,400 × g max. RCF
Feature:
cap external thread
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black , conical bottom
sterility
sterile
feature
cap external thread
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4429
parameter
9,400 × g max. RCF
cap diam.
34.9 mm
capacity
50 mL
tube capacity
50 mL
tube diam.
29 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
General description
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS4428HS4426RHS4427S
Centrifuge Tube tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
HS4429
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube capacity 15 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
HS4428
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube capacity 15 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Racked)
HS4426R
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
HS4427S
Centrifuge Tube
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4429
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4428
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4426R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4427S
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
parameter
9,400 × g max. RCF
parameter
-
parameter
11,000 × g max. RCF
parameter
9,500 × g max. RCF
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing )
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
material
black , conical bottom
material
black , conical bottom
material
conical bottom, natural , natural polypropylene tube (with blue cap)
material
natural , skirted bottom
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
15 mL
capacity
50 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HS4429-500EA04065265822930