Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Produkt HS1846 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1846
General description
Trwale znakuje szklane szkiełka, probówki i naczynia laboratoryjne Ostra końcówka z węglika wolframu wytrawia szkło, ceramikę i plastik.
- Chowana końcówka dla bezpiecznego przechowywania
- Średnica 9,8 mm x długość 137 mm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| HS1846 | 04061835296736 |