Przejdź do
HS120880
Weigh Boat
size small, square white polystyrene, anti-static, capacity 10 mL, sterile; electron beam irradiated
Synonim(y):
weighing dish, weigh boat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
311,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
311,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
square white polystyrene
size
small
sterility
sterile; electron beam irradiated
feature
anti-static
packaging
pack of 200 ea (40 x packs of 5 ea)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120880
L × W × H
1.8 in. (4.6 cm) × 1.8 in. (4.6 cm) × .3 in. (.8 cm)
capacity
10 mL
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Application
For life science or molecular research, bio-pharmaceutical, and environmental
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS1420AHS1420AAHS120710
Weigh Boat size small, square white polystyrene, anti-static, capacity 10 mL, sterile; electron beam irradiated
HS120880
Weigh Boat
Weigh Boat size small, square white polystyrene
HS1420A
Weigh Boat
Weigh Boat size small, square white polystyrene, anti-static
HS1420AA
Weigh Boat
Weigh Boat size medium, square white polystyrene, sterile; electron beam irradiated
HS120710
Weigh Boat
packaging
pack of 200 ea (40 x packs of 5 ea)
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 200 ea
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
material
square white polystyrene
capacity
10 mL
capacity
-
capacity
-
capacity
-
feature
anti-static
feature
-
feature
anti-static
feature
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120880
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1420AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120710
L × W × H
1.8 in. (4.6 cm) × 1.8 in. (4.6 cm) × .3 in. (.8 cm)
L × W × H
46 mm × 46 mm × 8 mm
L × W × H
46 mL/ft × 46 mm × 8 mm
L × W × H
85 mm × 85 mm × 24 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
HS12088004065269264439