Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106509
Biological source:
human liver
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human liver
form
frozen liquid
packaging
pkg of 1 vial (contains ≥0.25 million cells), pkg of 1 vial (contains ≥0.5 million cells), pkg of 1 vial (contains ≥1 million cells)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
cloudy
storage temp.
-140 to -196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym. Wątrobowe komórki Kupffera, znane również jako komórki Browicza-Kupffera i makrofagi gwiaździste, są wyspecjalizowanymi makrofagami w wątrobie, które wyściełają ściany sinusoid. Komórki Kupffera mogą aktywować makrofagi i są stale narażone na działanie bakterii jelitowych, resztek mikrobiologicznych i endotoksyn bakteryjnych. Wątrobowe komórki Kupffera są ściśle zaangażowane w odpowiedź wątroby na infekcje, toksyny, niedokrwienie, resekcję i inne stresy. Po aktywacji komórki Kupffera uwalniają różne produkty, w tym cytokiny, prostanoidy, tlenek azotu i reaktywne formy tlenu. Te uwolnione cząsteczki regulują inne komórki Kupffera i sąsiednie komórki, takie jak hepatocyty, komórki gwiaździste, komórki śródbłonka i inne komórki odpornościowe, które przemieszczają się przez wątrobę. Ludzkie wątrobowe komórki Kupffera są często charakteryzowane za pomocą cytometrii przepływowej pod kątem rozkładu populacji i są dodatnie pod względem CD11b, CD14 i CD68. W warunkach in vitro komórki te nie proliferują i nie mogą być pasażowane.
Application
Komórki Kupffera są idealne do badań nad: przewlekłym uszkodzeniem wątroby, toksycznością, aktywacją odpowiedzi zapalnej, sygnalizacją komórkową, inicjacją i progresją NAFLD i NASH i nie tylko. Oferujemy dopasowane zestawy komórek Kupffera od tego samego dawcy, co hepatocyty, które mogą być wykorzystywane w systemach współhodowli w celu lepszej symulacji złożonego mikrośrodowiska wątroby i uzyskania wglądu w różne choroby i stany związane z wątrobą.
Features and Benefits
Nasze kriokonserwowane wątrobowe komórki Kupffera pochodzą z ludzkiej wątroby, a każdy dawca wyraził udokumentowaną zgodę na wykorzystanie narządów lub tkanek nienadających się do przeszczepu do celów badawczych. Po hodowli pierwotnej komórki te są poddawane kriokonserwacji. Każda partia przechodzi testy pod kątem określonych markerów komórkowych, aktywacji produkcji cytokin po stymulacji LPS i jest objęta gwarancją ≥70% żywotności po rozmrożeniu. Ponadto wszystkie komórki zostały przetestowane pod kątem braku HIV, HBV, HCV, Syphillis i zanieczyszczeń mikrobiologicznych (grzybów, bakterii i mykoplazmy).
Disclaimer
Każdy dawca jest testowany i uznawany za niereaktywnego wobec wirusowego DNA HIV-1, HIV-2, HTLV I, HTLV II, zapalenia wątroby typu B i zapalenia wątroby typu C. Jednak żaden znany test nie daje całkowitej pewności, że wirusy wywołujące HIV-1, HIV-2, HTLV I, HTLV II, zapalenie wątroby typu B i zapalenie wątroby typu C nie są obecne. Podczas obchodzenia się z komórkami pochodzenia ludzkiego należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i zabezpieczenia biologiczne ze względu na ich potencjalnie niebezpieczny charakter. Wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego powinny być obsługiwane na poziomie BSL-2 (poziom bezpieczeństwa biologicznego 2) lub wyższym.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?