Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 764,00 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
764,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HTA28, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 15 kDa
species reactivity
bovine, mouse, hamster, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
concentration
~0.5 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable using 3.7% formaldehyde-methanol fixation, microarray: suitable, western blot: 0.5-1 μg/mL using whole extract of cultured human acute T cell leukemia Jurkat cells treated with Nocodazole.
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pSer28)
Gene Information
human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290)
mouse ... H3f3a(15078), H3f3b(15081), Hist1h3a(360198), Hist1h3b(319150), Hist1h3c(319148), Hist1h3d(319149), Hist1h3e(319151), Hist1h3f(260423), Hist1h3g(97908), Hist1h3h(319152), Hist1h3i(319153), Hist2h3b(319154), Hist2h3c1(15077), Hist2h3c2(97114)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
H3 phosphorylation may contribute to proto-oncogene induction by modulating chromatin structure and releasing blocks in elongation. H3 dephosphorylation occurs quite rapidly after mitosis and serine-10/28 reo main unphosphorylated throughout the remainder of interphase. PP1 has been identified as the H3 phosphatase.
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone HTA28, monoclonal | clone AH3-120, monoclonal | clone polyclonal | clone APH3-64, monoclonal |
| Gene Information human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290) | Gene Information human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290) | Gene Information human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290) | Gene Information human ... H3F3A(3020), H3F3B(3021), HIST1H3A(8350), HIST1H3B(8358), HIST1H3C(8352), HIST1H3D(8351), HIST1H3E(8353), HIST1H3F(8968), HIST1H3G(8355), HIST1H3H(8357), HIST1H3I(8354), HIST1H3J(8356), HIST2H3A(333932), HIST2H3C(126961), HIST3H3(8290) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity bovine, mouse, hamster, human | species reactivity human, bovine, Caenorhabditis elegans, frog, Drosophila, chicken, rat, mouse | species reactivity bovine, human, Caenorhabditis elegans, frog, mouse, rat, Drosophila, chicken | species reactivity Drosophila, bovine, chicken, rat, mouse, human, frog, Caenorhabditis elegans |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H9908-.2ML | 04061833813379 |
| H9908-25UL | 04061838511133 |