Przejdź do
H9903
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
BioReagent, suitable for derivatization
Synonim(y):
1-(Perfluorobutyryl)imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
962,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F7N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.10
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-063-8
Beilstein/REAXYS Number:
4488026
MDL number:
962,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
bp
158-163 °C (lit.)
suitability
suitable for derivatization
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI key
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
General description
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole, also known as HFBI, is an acylating derivatization reagent.[1] It is a mild amine-group derivatizing agent. HFBI doesn’t produce acidic by-products in reaction, and the unutilized reagent doesn’t damage the chromatographic process.[1] Post derivatization reaction, the HFB (Heptafluorobutyryl) derivatives are analyzed chromatographically.[2]
Application
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole is used as a derivatizing agent for analysing Sulphur mustard metabolites.[1] It is suitable to study dispersive derivatization of degradation products.[2]
Biochem/physiol Actions
Mild amine-group derivatizing reagent; non-acidic by-product prevents decomposition and reduces GC column degradation.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)