Przejdź do
H9414
Halofantrine hydrochloride
≥98% (HPLC), HERG channel blocker, solid
Synonim(y):
1,3-Dichloro-a-[2-(dibutylamino)ethyl]-6-(trifluoromethyl)-9-phenanthrenemethanol hydrochloride, Halfan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
699,00 zł
594,15 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H30Cl2F3NO · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
536.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
252-895-4
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
594,15 zł
Cena katalogowa699,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Halofantrine hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCCCN(CCCC)CCC(O)c1cc2c(Cl)cc(Cl)cc2c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H30Cl2F3NO.ClH/c1-3-5-10-32(11-6-4-2)12-9-25(33)23-16-22-21(14-18(27)15-24(22)28)20-13-17(26(29,30)31)7-8-19(20)23;/h7-8,13-16,25,33H,3-6,9-12H2,1-2H3;1H
InChI key
WANGFTDWOFGECH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Halofantrine is a blocker of delayed rectifier potassium current via the inhibition of hERG channel.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
UC168X4879A7606
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Halofantrine hydrochloride
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H9414-50MG04061832574615
H9414-10MG04061832574608