Przejdź do
H7891
Hexammine cobalt(III) chloride
for use in transformations, X-ray crystallography and NMR
Synonim(y):
Cobalt hexammine trichloride, Hexaamminecobalt trichloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
752,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Co(NH3)6]Cl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.48
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
234-103-9
MDL number:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
General description
Hexammine cobalt(III) is considered an analog of fully solvated magnesium, capable of activating some enzymes that requires magnesium. It is useful in DNA condensation studies.[1]
Application
Suitable for
  • DNA condensation studies
  • induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
  • induction of nucleic acid crystal growth
  • stabilization of tertiary tRNA interactions
  • preparation of ligation buffer
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
48152160818232696
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H7891-25G04061833076569
H7891-5G04061833804858
H7891-10G04061833076552