Przejdź do
H7630
Hyaluronic acid sodium salt from bovine vitreous humor
Synonim(y):
Poly(β-glucuronic acid-[1→3]-β-N-acetylglucosamine-[1→4]), alternating
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1520,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6340,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C14H21NaNO11)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Quality level:
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (vitreous humor)
Quality Level
form
powder
color
white
solubility
water: ~5 g/L
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].N([C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)C(=O)O)O)CO)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@H]3[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]3O)CO)O)NC(=O)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C28H44N2O23.Na/c1-5(33)29-9-18(11(35)7(3-31)47-25(9)46)49-28-17(41)15(39)20(22(53-28)24(44)45)51-26-10(30-6(2)34)19(12(36)8(4-32)48-26)50-27-16(40)13(37)14(38)21(52-27)23(42)43;/h7-22,25-28,31-32,35-41,46H,3-4H2,1-2H3,(H,29,33)(H,30,34)(H,42,43)(H,44,45);/q;+1/t7-,8-,9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+,21+,22+,25-,26+,27-,28-;/m1./s1
InChI key
YWIVKILSMZOHHF-QJZPQSOGSA-N
Application
Hyaluronic acid sodium salt from bovine vitreous humor has been used:
  • as a component for the generation of artificial synovial fluid
  • to investigate its role in inducing oxidative stress and interleukin 8(IL-8) production in human nasal RPMI 2650 cells
  • to test its effect on B cell proliferation[1]
  • as a substrate in neuraminidase assay of morbilliviruses virus
Biochem/physiol Actions
Hyaluronic acid (HA) is abundantly present in the bovine vitreous humor. It corresponds to a molecular weight of 69293.9Da and has an isoelectric pH of 5.82. Bovine HA has high levels of endotoxins and it polydisperse with DNA and RNA contaminants. The enzyme HA synthases at the plasma membrane (HASs) aids in the synthesis of circulatory HA. HA is implicated in many physiological processes including inflammation, immune regulation, adhesion, embryo development and tumor progression.
High molecular mass polymer composed of repeating dimeric units of glucuronic acid and N-acetyl glucosamine which forms the core of complex proteoglycan aggregates found in extracellular matrix.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
750467504463357
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: ~5 g/L
solubility
water: ~5 g/L
solubility
-
solubility
water: ~5 g/L
color
white
color
white
color
white
color
white
biological source
bovine (vitreous humor)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
biological source
(Streptococcus equi)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
Produkty
Dowiedz się więcej o glikozoaminoglikanach i proteoglikanach, w tym o strukturze glikozoaminoglikanów (GAG), różnych typach GAG i ich funkcjach.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Zobacz wszystkie artykuły
Sequence and structure alignment of Paramyxoviridae attachment proteins and discovery of enzymatic activity for a morbillivirus hemagglutinin.
Langedijk JP, et al.
Journal of virology, 71(8), 6155-6167 (1997)
Role of the biomolecular interactions in the structure and tribological properties of synovial fluid
Mirea DA, et al.
Tribology International, 59(4), 302-311 (2013)
Yi-Wen Lin et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-10-01)
Osteoarthritis (OA) is the most common joint disease type and is accompanied by varying degrees of functional limitation. Both hyaluronic acid (HA) joint injections and pain relievers are efficient treatments for early-stage osteoarthritis. However, for the decomposition by hyaluronidase and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H7630-50MG04061835557158
H7630-10MG04061833804056
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?