Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H56O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.73
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
217-906-9
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C27H56O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28/h28H,2-27H2,1H3
InChI key
ULCZGKYHRYJXAU-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sol Ji Choi et al.
Food chemistry, 204, 94-101 (2016-03-19)
Policosanol (PC) is a mixture of health promoting bioactive long-chain aliphatic alcohols. Here, we report that green tea (Camellia sinensis) leaves are the exceptionally rich plant-sources of PC. Young and tender leaves and old and turf leaves of C. sinensis
Ji-Eun Ra et al.
Food chemistry, 317, 126388-126388 (2020-02-23)
Policosanols is a health promoting aliphatic alcohol known as lipid-lowing agent. To enable maximising the functional properties of wheat, this research investigates the policosanol profiles and adenosine 5'-monophosphate-activated protein kinase (AMPK) activation potential of Korean wheat seedlings according to cultivars
Muthusamy Muthusamy et al.
Plants (Basel, Switzerland), 9(11) (2020-11-12)
The spectral quality and intensity of light, photoperiodism, and other environmental factors have profound impacts on the metabolic composition of light-dependent higher plants. Hence, we investigate the effects of fluorescent light (96 μmol m-2s-1) and white (100 μmol m-2s-1), blue
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H6764-100MG | 04061833801802 |
| H6764-250MG | 04061833801826 |