Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2710,00 zł
Nazwa produktu
Cystatin C human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in HEK 293 cells
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
≤5 μg per mL EC50
quality
endotoxin tested
mol wt
dimer 12-13 kDa (non-glycosylated)
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CYTC(1471)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) | assay >95% (SDS-PAGE) |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cystatin C human
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H5041-10UG | 04061833797068 |