Przejdź do
H3757
Hyaluronidase from bovine testes
Type VIII, lyophilized powder, 300-1,000 U/mg
Synonim(y):
Hyaluronate 4-glycanohydrolase, Hyaluronoglucosaminidase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
10 x 100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
253-464-3
MDL number:
Specific activity:
300-1,000 U/mg
Biological source:
bovine testis
479,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine testis
Quality Level
conjugate
conjugate (Glucosaminoglycan)
type
Type VIII
form
lyophilized powder
specific activity
300-1,000 U/mg
mol wt
~55 kDa (four subunits of 14 kDa each)
UniProt accession no.
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Hyaluronidase degrades hyaluronan and has been found to be inappropriately regulated during cancer progression.
These enzymes randomly cleave β-N-acetylhexosamine-[1→4] glycosidic bonds in hyaluronic acid, chondroitin, and chondroitin sulfates.
Preparation Note
Prepared from aseptic filled solution of Type I-S.
Other Notes
One unit will degrade 0.75 μg of the polysaccharide hyaluronic acid per minute at pH 5.35 at 37 ºC (as measured by turbidimetric absorbance (λ: 600nm) when complexed with BSA after 45 minutes).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
To measure hyaluronidase activity, a turbidimetric determination assay is used at 600 nm. One unit of hyaluronidase activity will cause a change in absorbance of 0.330 per minute at pH 5.35 at 37 °C.
Produkty
Dowiedz się więcej o glikozoaminoglikanach i proteoglikanach, w tym o strukturze glikozoaminoglikanów (GAG), różnych typach GAG i ich funkcjach.
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.
Uncover more about glycosaminoglycans and proteoglycans including the structure of glycosaminoglycans (GAGs), the different types of GAGs, and their functions.
Zobacz wszystkie artykuły
Kohtaro Miyazawa et al.
Histochemistry and cell biology, 133(1), 125-134 (2009-10-16)
Membranous epithelial cells (M cells) of the follicle-associated epithelium in Peyer's patches have a high capacity for transcytosis of several viruses and microorganisms. Here, we report that we have successfully established a bovine intestinal epithelial cell line (BIE cells) and
Chaemoon Lim et al.
Journal of cancer prevention, 27(2), 122-128 (2022-07-23)
Osteosarcoma is the most frequent primary malignant bone tumor with higher incidences in children and adolescents. Despite clinical evolutions, patients with osteosacoma have had a poor prognosis. There has been increasing evidence that cancer is a stem cell disease. This
Takayuki Yamochi et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 38(10), 2591-2599 (2021-05-11)
To enhance the in vitro growth of porcine oocytes, we studied the effect of mural granulosa cells (MGCs) on the viability of oocytes attached to granulosa cells (oocyte-granulosa cell complexes, OGCs) that were obtained from early antral follicles. When OGCs
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H3757-100MG04061835545483
H3757-10X100MG04061826649787
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. My order of hyaluronidase (5 - 100mg bottles) was received at room temperature. The bottle states to store -20C. Is this product ok to use since it has been at room temp for several days?
    1 answer
    1. This item is stored frozen at -20°C. However, the product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time. Freezer storage products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.
      Helpful?
  2. The vials our lab got do not have expiration dates. What is the stability, unopened and opened, not reconstituted, when properly stored at -20C?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis.
      Helpful?
  3. What is the recommended method for reconstituting item H375, Hyaluronidase from bovine testes?
    1 answer
    1. The solubility of H375, Hyaluronidase from bovine testes, is 100 mg/mL in water. To achieve a higher solubility, it is advised to warm the tube at 37°C and shake it in an ultrasonic bath for a period. The stock solution can be stored at temperatures below -20°C for several months.
      Helpful?
  4. Good Morning, I our lab we got this product (H3757) and we would like to know how to obtain the package insert since we are not sure how to store it or after open expiration date. Not lot number on the bottle so not sure how to look for it. Thank you
    1 answer
    1. Hyaluronidase from bovine testes may be reconstituted at 1 mg/mL in 0.02 M sodium phosphate buffer, pH 7.0 containing 77mM sodium chloride and 0.01% bovine serum albumin. For more information please view the assay below:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-hyaluronidase
      Helpful?
  5. How is product H3757, Hyaluronidase from bovine testes, solubilized?
    1 answer
    1. Product H3757, Hyaluronidase from bovine testes, may be reconstituted at 1 mg/mL in 0.02 M sodium phosphate buffer, pH 7.0 containing 77mM sodium chloride and 0.01% bovine serum albumin.
      Helpful?
  6. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.