Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
312.15
UNSPSC Code:
12161501
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4198042
Produkt H3661 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
packaging
vial of 5 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cc(O)cc2Cl
InChI
1S/C14H11Cl2NO3/c15-10-6-9(18)7-11(16)14(10)17-12-4-2-1-3-8(12)5-13(19)20/h1-4,6-7,17-18H,5H2,(H,19,20)
InChI key
KGVXVPRLBMWZLG-UHFFFAOYSA-N
General description
CYP2C9 metabolite of diclofenac.
4′-Hydroxydiclofenac is an important metabolite of aceclofenac, seen mainly in rats.[1] It is the important oxidative metabolite found in urine.
Application
4′-Hydroxydiclofenac has been used to investigate the effect of gentiopicroside (GE) on human cytochrome P450 enzymes in vitro. It has also been used as an enzyme marker to study its metabolic activities in different in vitro liver models.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
In vitro inhibition and induction of human liver cytochrome P450 enzymes by gentiopicroside: potent effect on CYP2A6
Deng Y, et al.
Drug Metabolism and Pharmacokinetics (2013)
Metabolism of Drugs and Other Xenobiotics (2012)
Metabolic profiling of human long-term liver models and hepatic clearance predictions from in vitro data using nonlinear mixed-effects modeling
Kratochwil NA, et al.
The AAPS Journal, 19(2), 534-550 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| H3661-1VL | 04061833793794 |