Przejdź do
H2417
Histon H3.2
Synonim(y):
Histone, Human
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H3.2(440686)
Physical form
Dostarczany jako 1 mg/ml w 20 mM NaPO4, pH 7,0, 0,3 M NaCl, 1 mM EDTA i 1 mM DTT.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H2417-100UG04061833234648