Przejdź do
H1640
12(S)-Hydroxy-(5Z,8E,10E)-heptadecatrienoic acid
≥93% (HPLC), ethanol solution
Synonim(y):
12(S)-HHT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2860,00 zł
2145,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.40
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
2145,00 zł
Cena katalogowa2860,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
ethanol solution
functional group
carboxylic acid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC[C@H](O)\C=C\C=C\C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C17H28O3/c1-2-3-10-13-16(18)14-11-8-6-4-5-7-9-12-15-17(19)20/h5-8,11,14,16,18H,2-4,9-10,12-13,15H2,1H3,(H,19,20)/b7-5-,8-6+,14-11+/t16-/m0/s1
InChI key
KUKJHGXXZWHSBG-WBGSEQOASA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)