Przejdź do
H1265
cis-3-Hexen-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
EC Number:
213-192-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719712
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.45 (vs air)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
InChI key
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their