Przejdź do
H0500
1,2,3,4-Tetrahydroharmane-3-carboxylic acid
Synonim(y):
1-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-β-carboline-3-carboxylic acid, NSC 26225
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
365,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H14N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Quality Segment
SMILES string
CC1NC(Cc2c1[nH]c3ccccc23)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O2/c1-7-12-9(6-11(14-7)13(16)17)8-4-2-3-5-10(8)15-12/h2-5,7,11,14-15H,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
ZUPHXNBLQCSEIA-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant involved in synthesis of molecules for biological studies including:
  • Cytotoxicity and insecticidal activities of harmine derivatives
  • Isoquinolines, β-carbolines, and 3-deazapurines via oxidative decarboxylation
  • Cytotoxic evaluation of 1,3-di- and 1,3,9-trisubstituted β-carbolines
Biochem/physiol Actions
Implicated in eosinophilia-myalgia syndrome associated with L-tryptophan ingestion.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)