Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3060,00 zł
usage
kit sufficient for 50 tests
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
λmax
340 nm
application(s)
cell analysis
detection
storage temp.
2-8°C
Application
The detection ranges for this kit are: 0.056 - 0.56 mM L-glutamate; 0.14 - 1.4 mM L-glutamine.
- in minimum essential medium (MEM) medium
- in the supernatant
- in plasma
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - |
| usage kit sufficient for 50 tests | usage - | usage - | usage - |
| storage condition dry at room temperature | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| application(s) cell analysis | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GLN1-1KT | 04061833654828 |