Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3090,00 zł
recombinant
expressed in HEK 293 cells
Quality Level
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
liquid
potency
Supports transfection of Simplicon-based TagGFP RNA
mol wt
50 kDa (glycosylated)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
suitability
endotoxin tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
vaccinia virus ... B18R(3707576)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant - | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay >98% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| mol wt 50 kDa (glycosylated) | mol wt Mw 38,389 Da | mol wt 16 kDa (glycosylated) | mol wt dimer 37 kDa (glycosylated), trimer 50 kDa (glycosylated) |
| form liquid | form liquid | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| suitability endotoxin tested | suitability - | suitability endotoxin tested | suitability - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF197-50UG | 04061835506347 |